Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration.
Marke:  Thermo Scientific™ 50155506
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12634683
  • 92.10 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration. Thermo Scientific™ Point of Use Filtereinsätze enthalten 10 und 20 Zoll-Vorfilter, Endfilter und sterile Filter für Point of Use Systeme.
Vorfilter 1 μm, 5 μm
  • Schützen Sie Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
Endfilter
  • Schützen Sie Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
  • Verwendung üblicherweise für die Endfiltration
Sterilfilter
  • Für die Endfiltration und Bereitstellung von Wasser ohne organische Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
10 in.
Vorfiltergehäuse, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312)
1550 l/h (bei D p = 0,2 bar)
Vorfilter 5 µm (10 in.)
Vorfiltereinsatz
5 μm