Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration.
83.80 CHF - 576.30 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
06.5101
Vorfilter 1 µm (10“) 1000 l/h (bei D p = 0,2 bar) Smart2Pure
83.80 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12634683
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50155506
Vorfilter 5 µm (10 in.) 1550 l/h (bei D p = 0,2 bar) Vorfiltergehäuse, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312)
92.10 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15326945
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50155509
Vorfilter 5 µm (20 in.) 3200 l/h (bei D p = 0,2 bar) Vorfiltergehäuse, 20 in. (06.5320, 06.5321, 06.5322)
200.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11347111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
06.5555
Steriler Filter 0,2 µm (10 Zoll) 500 l/h (bei D p = 0,2 bar) Vorfiltergehäuse, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312)
576.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11347101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
06.5201
Vorfilter 5 µm und Aktivkohle (10“) 750 l/h (bei D p = 0,2 bar) LabTower EDI, LabTower RO
156.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration. Thermo Scientific™ Point of Use Filtereinsätze enthalten 10 und 20 Zoll-Vorfilter, Endfilter und sterile Filter für Point of Use Systeme.
Vorfilter 1 μm, 5 μm
  • Schützen Sie Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
Endfilter
  • Schützen Sie Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
  • Verwendung üblicherweise für die Endfiltration
Sterilfilter
  • Für die Endfiltration und Bereitstellung von Wasser ohne organische Substanzen