Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration.
Marke:  Thermo Scientific™ 06.5101
83.26 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11327101
  • 87.64 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration. Thermo Scientific™ Point of Use Filtereinsätze enthalten 10 und 20 Zoll-Vorfilter, Endfilter und sterile Filter für Point of Use Systeme.
Vorfilter 1 μm, 5 μm
  • Schützen Sie Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
Endfilter
  • Schützen Sie Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
  • Verwendung üblicherweise für die Endfiltration
Sterilfilter
  • Für die Endfiltration und Bereitstellung von Wasser ohne organische Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 in.
Vorfiltereinsatz
1 μm
Smart2Pure
1000 l/h (bei D p = 0,2 bar)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme > Vorfilter, 1 μm (10 in)