Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PNRC1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PPLPRIPDPRALPPTLFLPHFLGGDGPCLTPQPRAPAALPNRSLAVAGGTPRA The PNRC1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PNRC1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10957 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PNRC1 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | B4-2, PNAS-145, PROL2, proline rich 2 protein, proline-rich nuclear receptor coactivator 1, proline-rich polypeptide 2, proline-rich protein 2, protein B4-2, PRR2 |
| Gensymbol | PNRC1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.