Learn More
Novus Biologicals™ PNMA6A Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Proteinlänge:
GPWNVVFVPRCSGEEFLGLGRVFHFPEQEGQMVESVAGALGVGLRRVCWLRSIGQAVQPWVEAVRCQSLGVF
IPEDCDDAEFQESLEAAL u/vgFTVLGKAFREEDNATAALVELDREVN
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PNMA6A The PNMA6A Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PNMA6A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Proteinlänge | GPWNVVFVPRCSGEEFLGLGRVFHFPEQEGQMVESVAGALGVGLRRVCWLRSIGQAVQPWVEAVRCQSLGVF |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PNMA6A Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C short term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | AC |
| Gen-Alias | MA6, MGC15827, paraneoplastic antigen like 6A, PNMA6 |
| Gensymbol | PNMA6A |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Molekulargewicht | 26 kDa |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.