Learn More
PNKD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11584-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828763
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Probable hydrolase that plays an aggravative role in the development of cardiac hypertrophy via activation of the NF-kappa-B signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
PNKD
Polyclonal
Unconjugated
PNKD
BRP17, DYT8, FKSG19, FPD1, KIAA1184, KIPP1184, MR 1, MR1, Myofibrillogenesis regulator 1, PDC, PNKD, Probable hydrolase PNKD, TAHCCP2, UNQ2491/PRO5778
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100188944, 25953, 56695
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q69ZP3, Q8N490
PNKD
PNKD Fusion Protein Ag2176
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat