Learn More
PNKD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PNKD
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11584-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11584-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Probable hydrolase that plays an aggravative role in the development of cardiac hypertrophy via activation of the NF-kappa-B signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
PNKD
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q69ZP3, Q8N490
100188944, 25953, 56695
PNKD Fusion Protein Ag2176
Primary
-20°C
PNKD
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BRP17, DYT8, FKSG19, FPD1, KIAA1184, KIPP1184, MR 1, MR1, Myofibrillogenesis regulator 1, PDC, PNKD, Probable hydrolase PNKD, TAHCCP2, UNQ2491/PRO5778
PNKD
IgG
Antigen Affinity Chromatography