missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMVK/phosphomevalonate kinase Antibody (21C10), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18236420 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18236420 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18236420 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259412PE

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PMVK/phosphomevalonate kinase Monoclonal antibody specifically detects PMVK/phosphomevalonate kinase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PMVK/phosphomevalonate kinase
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 21C10
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias hPMK, HUMPMKI, phosphomevalonate kinase, PMKA, PMKase, PMKEC 2.7.4.2, PMKI
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human PMVK/phosphomevalonate kinase (1-192aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10654
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.