Learn More
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher
Mit diesen Polymethylpenten-Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ PMP Griffin Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte rote Skala.
Marke: VITLAB™ 60903
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
Glasklar. Mit roter Skala. Nach ISO 7056.Volumen: 150mL
Teilung: 20mL
φ/H: 56/80mm
Spezifikation
Crystal Clear | |
PMP | |
80 mm | |
Autoclavable | |
ISO 7056 | |
Griffin |
150 mL | |
For Volume Measurement | |
Griffin Beaker | |
Yes | |
Red Printed Scale |