Learn More
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
- Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
- Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Typ | Griffin-Messbecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
| Scale | Rot gedruckte Skala |
| Mehr anzeigen |