Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
Marke:  BRAND™ 36180
59.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17480144
  • 61.30 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 ºC (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    500 ml
    PP-Stopfen
    0.25 ml
    A
    PMP
    Schliffmanschette: NS 19/26
    Autoklavierbar
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A > Fassungsvermögen (metrisch) 500 ml