Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
Marke: BRAND™ 36178
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
250 ml | |
PP-Stopfen | |
0.15 ml | |
A |
PMP | |
Schliffmanschette: NS 19/26 | |
Autoklavierbar |
Videos
-
Brand BLAUBRAND (DE)
-
Brand BLAUBRAND
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 896.8 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A > Fassungsvermögen (metrisch) 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur