Beschreibung
PLK1 Monoclonal antibody specifically detects PLK1 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PLK1 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | AZ44 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |