Learn More
PLEK Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1D5C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66431-1-IG-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828305
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Major protein kinase C substrate of platelets.
Spezifikation
Spezifikation
PLEK
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P08567
PLEK
PLEK Fusion Protein Ag3187
150 μL
Primary
Human, Porcine
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1D5C2
Unconjugated
PLEK
P47, Platelet 47 kDa protein, pleckstrin, PLEK
Mouse
Protein G
RUO
100516257, 5341
-20°C