Learn More
PLEK Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1D5C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | PLEK |
---|---|
Klon | 1D5C2 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838305
|
Proteintech
66431-1-IG-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828305
|
Proteintech
66431-1-IG-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Major protein kinase C substrate of platelets.Spezifikation
PLEK | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P47, Platelet 47 kDa protein, pleckstrin, PLEK | |
PLEK | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1D5C2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
P08567 | |
100516257, 5341 | |
PLEK Fusion Protein Ag3187 | |
Primary | |
-20°C | |
PLEK |