Learn More
Abnova™ PLCB2 (Human) Recombinant Protein
Human PLCB2 full-length ORF ( AAH00939, 1 a.a. - 199 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005330-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129171
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSLLNPVLLPPKVKAYLSQGERFIKWDDETTVASPVILRVDPKGYYLYWTYQSKEMEFLDITSIRDTRFGKFAKMPKSQKLRDVFNMDFPDNSFLLKTLTVVSGPDMVDLTFHNFVPYKENVGKAWAEDVLALVKHPLTANASRSTFLDKILVKLKMQLNSEGKIPVKNFFQMFPADRKRVEAALSACHLPKGKPGGAR
Spezifikation
Spezifikation
AAH00939
phospholipase C, beta 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLCB2
GST
5330
Wheat germ expression system
10 μg
FLJ38135
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer