Learn More
Abnova™ PLCB2 (Human) Recombinant Protein
Human PLCB2 full-length ORF ( AAH00939, 1 a.a. - 199 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00939
Gen-ID (Entrez) 5330
Name phospholipase C, beta 2
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005330-P01.10UG
10 μg
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16139171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005330-P01.25UG
25 μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSLLNPVLLPPKVKAYLSQGERFIKWDDETTVASPVILRVDPKGYYLYWTYQSKEMEFLDITSIRDTRFGKFAKMPKSQKLRDVFNMDFPDNSFLLKTLTVVSGPDMVDLTFHNFVPYKENVGKAWAEDVLALVKHPLTANASRSTFLDKILVKLKMQLNSEGKIPVKNFFQMFPADRKRVEAALSACHLPKGKPGGAR
Spezifikation
Spezifikation
AAH00939
phospholipase C, beta 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
FLJ38135
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5330
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLCB2