Learn More
Kinematica™ HEIGHT-ADJUSTABLE PLATE STAND
Artikelnummer. 11985089 Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Polytron™ PT 1200 E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11985089
Marke: Kinematica™ 11040007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl-Plattenständer mit rutschfester Matte aus Silikon, mit höhenverstellbarem Halter für den Antrieb und zur Befestigung der Basisstation.
  • Edelstahl-Plattenständer mit rutschfester Silikonmatte
  • Die Antriebseinheit ist höhenverstellbar und ermöglicht freihändige Arbeit
  • Gefäßhalter
  • Sicherheits-Positionierungsring: Sicherheitsmerkmal zur Verhinderung unkontrollierter Verstellung der Antriebseinheit
Spezifikation
Produkttyp Plattenstativ
Beschreibung Ständer für PT 1200E mit höhenverstellbarem Halter für die Antriebseinheit und Befestigung der Basisstation.
Zur Verwendung mit (Geräte) Polytron™ PT 1200 E
Enthält Rutschfeste Silikonmatte
Modell ST-P 13/320