Learn More
Kartell™ plastilab™ Messkolben mit Stopfen
Artikelnummer. 11348533
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11348533 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11348533 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0148600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00 CHF
    8.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.19 CHF
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese plastilab™-Kolben bilden keinen Meniskus, was das Ablesen des Endvolumens erleichtert. Sie sind bei 20°C gravimetrisch kalibriert; bei Flüssigkeitskontakt wird das Polypropylen durchscheinender. Dünne Wände verhindern Verzerrungen, der schmale Hals ermöglicht präzise Endablesungen. Der Messkolben ist autoklavierbar, chemisch nicht absorbierend, lebensmittelecht und wird mit Stopfen geliefert.
Diese Plastilab™ Kolben erzeugen keinen Meniskus, wodurch das Ablesen der endgültigen Volumina vereinfacht wird.Gravimetrisch bei 20 °C kalibriert; die Transparenz von Polypropylen wird verbessert, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.Dünne Wände verhindern Verzerrungen, und das dünnhalsige Design sorgt für präzise Ablesungen.Dieser Messkolben ist autoklavierbar, chemisch nicht absorbierend und lebensmittelsicher; mit Stopfen.
  • Erzeugt keinen Meniskus
  • Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
  • Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
  • Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
  • Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach
  • Chemisch nicht absorbierend
  • Nicht benetzbar
  • Stopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Spezifikation
    Kalibrierung Gravimetrisch bei 20 °C
    Farbe Klar
    Kapazität (metrisch) 100 ml
    Material Polypropylen
    Höhe (metrisch) 174 mm
    Toleranz +/-1 ml
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Verschlusstyp Stopfen
    Außendurchmesser (metrisch) 58 mm