Learn More
Witeg™ Kunststoffbeschichtete Rundbodenkolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Kugelgelenk
- Kunststoffbeschichtet
- Mittelhals NS
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sieder |
| Flaschenhalstyp | Mitte |
| Schliffverbindung | S 35/20 |
| Bodenform | Rund |