Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ einfarbige Spinbar Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 16000740 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16000740
Marke: Bel-Art™ F371201060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glatte Oberfläche ohne scharfe oder flache Kanten für optimalen Kontakt mit dem Rührgefäß.
  • Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer Teflon- und PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Glatte Oberfläche; Durchm. x L: 10 x 60mm
Enthält Alnico Magnet
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Material PTFE, Alnico Magnet
Menge 1
Form Cylinder
Typ Magnetic Stir Bar