Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Rührmagnet in Kreuzform
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rührmagnet |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,375 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Material | PTFE |