Learn More
PKIG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PKIG
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21371-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21371-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Extremely potent competitive inhibitor of cAMP-dependent protein kinase activity, this protein interacts with the catalytic subunit of the enzyme after the cAMP-induced dissociation of its regulatory chains.
Spezifikation
Spezifikation
PKIG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O70139, Q9Y2B9
11142, 18769, 266709
PKIG Fusion Protein Ag15878
Primary
-20°C
PKIG
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PKI gamma, PKIG
Pkig
IgG
Antigen Affinity Chromatography