missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKC delta, p Ser299 Antibody (S06-4A5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18675073 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18675073 50 μg 50 Mikroliter
18638963 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18675073 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31982750ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PKC delta Monoclonal antibody specifically detects PKC delta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PKC delta
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S06-4A5
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MAY1, MGC49908, nPKC-delta, PKCD, PKCy, protein kinase C delta type, protein kinase C delta VIII, protein kinase C, delta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Ser299 of human PKC delta (Uniprot # Q05655)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5580
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.