Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Artikelnummer. 18200153 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 18200153
Marke: Novus Biologicals™ NBP26275650MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
K+ channel activator
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 85371-64-8
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Summenformel C13H19N5· H2O
Reinheit >98% (HPLC); NMR (conforms)
Menge 50 mg
Quelle Synthetisch
Ziel Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Form Pulver