Description
IgM Fc Polyclonal specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | IgM Fc |
| Anwendungen | Dot Blot, ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Wirtsspezies | Pig |
| Immunogen | Purified homogenous IgM isolated from human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Reinigungsverfahren | Ion exchange chromatography |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?