Learn More
Beskrivning
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG Fc |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Wirtsspezies | Pig |
| Immunogen | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Reinigungsverfahren | Ion exchange chromatography |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?