Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen die Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses Disulfid-Reduktionsmittels.
139.00 CHF - 5440.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Disulfidreduzierendes Reagenz |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15295763
|
Thermo Scientific™
PG82080 |
1 g |
139.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15225773
|
Thermo Scientific™
PG82089 |
10 g |
834.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15235773
|
Thermo Scientific™
PG82090 |
100 g |
5440.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses Disulfid-Reduktionsmittels.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade TCEP-HCl ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses Disulfid-Reduktionsmittels, das speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade SPDP eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und außerdem geruchlos und stabil ist. TCEP reduziert selektiv und vollständig selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide über einen breiten pH-Bereich.
Leistungsmerkmale:- TCEP – Ein Thiol-freies, geruchloses und dennoch starkes Reduktionsmittel zur Spaltung von Disulfid-Bindungen
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
- Geruchlos – Im Gegensatz zu DTT oder BME ist TCEP geruchlos, sodass Reduktionen bequem auf der Arbeitsfläche durchgeführt werden können.
- Stabil in Luft – Die inhärente Stabilität der TCEP-Gruppe macht besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Oxidation bei der Handhabung, Verwendung oder Lagerung von TCEP überflüssig.
- Effizient – Für die meisten Anwendungen bieten 5 bis 50 mM TCEP einen ausreichenden molaren Überschuss, um Peptid- oder Protein-Disulfid-Bindungen bei Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten effektiv zu reduzieren.
- Kompatibel – Bei TCEP ist die Entfernung des Reduktionsmittels vor den meisten Anwendungen (z. B. Histidin-getaggte Proteinaufreinigung, Maleimid-Konjugationen) nicht erforderlich.
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Pierce™ | |
Disulfidreduzierendes Reagenz |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.