Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses Disulfid-Reduktionsmittels.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade TCEP-HCl ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses Disulfid-Reduktionsmittels, das speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade SPDP eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris(2-carboxyethyl)-Phosphinhydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und geruchlos und stabil zu sein. TCEP reduziert selektiv und vollständig selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide über einen breiten pH-Bereich.
Leistungsmerkmale:
- TCEP – Ein Thiol-freies, geruchloses und dennoch starkes Reduktionsmittel zur Spaltung von Disulfid-Bindungen
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Vorteile von TCEP-HCl gegenüber anderen Reduktionsmitteln:
- Geruchlos – Im Gegensatz zu DTT oder BME ist TCEP geruchlos, sodass Reduktionen bequem auf der Arbeitsfläche durchgeführt werden können.
- Stabil in Luft – Die inhärente Stabilität der TCEP-Gruppe macht besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Oxidation bei der Handhabung, Verwendung oder Lagerung von TCEP überflüssig.
- Effizient – Für die meisten Anwendungen bieten 5 bis 50 mmol TCEP einen ausreichenden molaren Überschuss, um Peptid- oder Protein-Disulfid-Bindungen bei Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten effektiv zu reduzieren.
- Kompatibel – Bei TCEP ist die Entfernung des Reduktionsmittels vor den meisten Anwendungen (z. B. Histidin-getaggte Proteinaufreinigung, Maleimid-Konjugationen) nicht erforderlich.
Stabilität in Lösungen
TCEP ist in wässrigen, sauren und basischen Lösungen stabil. Wenn TCEP direkt in Wasser gelöst wird, beträgt der resultierende pH-Wert ca. 2,5. Studien zeigen, dass nach einer 24-stündigen Inkubation bei Raum temperatur in 100 mmol HCl, 100 mmol NaOH oder in einem der folgenden 50 mmol Puffer keine Konzentrationsänderung von TCEP auftritt: Tris·HCl (pH 7,5, 8,5 und 9,5), HEPES (pH 6,8 und 8,2), Borat (pH 8,2 und 10,2) und CAPS (pH 9,7 und 11,1).5 Auch nach drei Wochen in diesen Puffern waren weniger als 20 % des TCEP oxidiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Produktlinie | Pierce |
| Form | Fest |
| Menge | 1 g |
| Produkttyp | Disulfidreduzierendes Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Premium Grade, TCEP.HCl
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Propanoic acid, 3,3',3''- phosphinidynetris-, hydrochloride