Learn More
Invitrogen™ PI4KA Human Protein
PI4KB and PI4KA are the two human type III PI4 kinases.
Marke:  Invitrogen™ PR9056A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15498703
  • 2605.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PI4KB and PI4KA share sequence similarly with PI3 kinases and phosphorylate the 4 position of phosphotidyl inositol.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002641.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol.
100μg
RUO - research use only
PI4KA
Human
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
124.4kDa
store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws
Full Length
PI3 Kinase Family
GST Tag
Frozen