Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | PHTF1 |
| Synonym | PHTF, putative homeodomain transcription factor 1 |
| Gensymbol | PHTF1 |