missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphothreonine Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18086954 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.4 mL
Packungsgröße:
0.40 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18086954 0.4 mL 0.40 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18086954 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11096896

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Phosphothreonine Polyclonal specifically detects Phosphothreonine in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phosphothreonine
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/ml, ELISA 0.5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 10 ug/mg, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS, 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Phosphothreonine conjugated to KLH
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.4 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Recognizes proteins phosphorylated on threonine residues. Does not cross-react with phosphotyrosine.
Zielspezies Non-species specific, Mouse, Non-species specific
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.