Learn More
Phospho-p70(S6K) (Thr229) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
127.07 CHF - 338.85 CHF
Spezifikation
Antigen Phospho-p70(S6K) (Thr229)
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17561386
Unterlagen ansehen
Proteintech
28988-1-AP-20UL
20 μL
127.07 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17551386
Unterlagen ansehen
Proteintech
28988-1-AP-100UL
100 μL
338.85 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-p70(S6K) (Thr229) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a peptide of human Phospho-p70(S6K) (Thr229). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-p70(S6K) (Thr229) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-p70(S6K) (Thr229)
Polyclonal
Rabbit
6198
Primary
Western Blot, ELISA