Learn More
PHF5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PHF5A
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16854784
Unterlagen ansehen
Proteintech
15554-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16844784
Unterlagen ansehen
Proteintech
15554-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.
Spezifikation
Spezifikation
PHF5A
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P83870, Q7RTV0
68479, 84844
PHF5A Fusion Protein Ag7918
Primary
-20°C
PHF5A
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b
PHF5A
IgG
Antigen Affinity Chromatography