missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15554-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.Spezifikation
| PHF5A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PHF5A | |
| bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 68479, 84844 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 0.24 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P83870, Q7RTV0 | |
| PHF5A | |
| PHF5A Fusion Protein Ag7918 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur