Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 112885 |
| Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 24 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | BHC80L, FLJ34161, KIAA1661, PHD finger protein 21B, PHD finger protein 4, PHF4 |
| Gensymbol | PHF21B |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mehr anzeigen |