Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (25:24:1 Gemisch, pH-Wert 5.2±0.3, Flüss.), Fisher BioReagents
93.33 CHF - 168.74 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Siedepunkt 96°C
Summenformel CHCl3
MDL-Nummer MFCD00000826
Merck Index 15, 7354
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10081403
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP1753I-100
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10295103
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP1753I-400
400 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Gemisch dient zur Extraktion von Proteinen aus Nukleinsäurepräparaten.
Spezifikation
Spezifikation
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
CHCl3
15, 7354
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Trichlormethan
≥99.0%
Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Flüssig
96°C
MFCD00000826
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
ClC(Cl)Cl
119.37
Pass Test
5.2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : 4 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (25:24:1 Gemisch, pH-Wert 5.2±0.3, Flüss.), Fisher BioReagents