Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (25:24:1 Gemisch, pH-Wert 5.2±0.3, Flüss.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10081403
Click to view available options
Menge:
100 ml
400 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
Artikelnummer. 10081403
Marke: Fisher BioReagents BP1753I100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Gemisch dient zur Extraktion von Proteinen aus Nukleinsäurepräparaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Siedepunkt 96°C
Summenformel CHCl3
MDL-Nummer MFCD00000826
Merck Index 15, 7354
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
pH 5.2
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig