Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Schläuche
Die idealen Schläuche für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen. Die Heidolph™ PharMed™ Schläuche sind langlebig und ungiftig.
Marke: Heidolph instruments 525-29000-00
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
- Ungiftig, biokompatibel.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gut geeignet für Säuren und Basen.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
Thermoplastisch | |
2.5 mm | |
Hohe Ermüdungsfestigkeit, ungiftig, biokompatibel, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gut geeignet für Säuren und Basen. | |
Unsteril | |
Autoklavieren, Ethylenoxid oder Bestrahlung. | |
Sehr niedrig | |
Kontinuierlich/kurze Zeit 0,8/1,8 bar | |
75 °C |
FDA (21 CFR177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea | |
6.4 mm | |
11.3 mm | |
Pumpe | |
40 °C | |
6,4 mm Inendurchmesser/11,3 mm Außendurchmesser | |
8.8 m Wasser | |
Additive können wandern. | |
Sehr gut |