Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Schläuche
Die idealen Schläuche für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen. Die Heidolph™ PharMed™ Schläuche sind langlebig und ungiftig.
56.20 CHF - 86.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA (21 CFR177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Thermoplastisch |
Zur Verwendung mit | Pumpe |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10289501
|
Heidolph instruments
525-26000-00 |
3,1 mm Inendurchmesser/6,3 mm Außendurchmesser |
86.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10341392
|
Heidolph instruments
525-24000-00 |
1,7 mm Inendurchmesser/4,9 mm Außendurchmesser |
70.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10524172
|
Heidolph instruments
525-23000-00 |
0,8 mm Inendurchmesser/4,0 mm Außendurchmesser |
56.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10584542
|
Heidolph instruments
525-29000-00 |
6,4 mm Inendurchmesser/11,3 mm Außendurchmesser |
68.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10436101
|
Heidolph instruments
525-20027-00 |
4,8 mm Inendurchmesser/8,0 mm Außendurchmesser |
84.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
- Ungiftig, biokompatibel.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gut geeignet für Säuren und Basen.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
Pumpe | |
40 °C | |
Autoklavieren, Ethylenoxid oder Bestrahlung. | |
Sehr niedrig | |
Sehr gut |
FDA (21 CFR177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea | |
Thermoplastisch | |
Hohe Ermüdungsfestigkeit, ungiftig, biokompatibel, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gut geeignet für Säuren und Basen. | |
Unsteril | |
8.8 m Wasser | |
Additive können wandern. | |
75 °C |