Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Schläuche
Die idealen Schläuche für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen. Die Heidolph™ PharMed™ Schläuche sind langlebig und ungiftig.
Marke: Heidolph instruments 525-20027-00
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
Beschreibung
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
- Ungiftig, biokompatibel.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gut geeignet für Säuren und Basen.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
Thermoplastisch | |
1.6 mm | |
Hohe Ermüdungsfestigkeit, ungiftig, biokompatibel, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gut geeignet für Säuren und Basen. | |
Unsteril | |
Autoklavieren, Ethylenoxid oder Bestrahlung. | |
Sehr niedrig | |
Kontinuierlich/kurze Zeit 0,7/1,7 bar | |
75 °C |
FDA (21 CFR177.2600), USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea | |
4.8 mm | |
8.0 mm | |
Pumpe | |
40 °C | |
4,8 mm Inendurchmesser/8,0 mm Außendurchmesser | |
8.8 m Wasser | |
Additive können wandern. | |
Sehr gut |