Learn More
Fisherbrand™ pH- und Redox-Elektrode für Montagehalterung
Wartungsfrei
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich als Standard- und Doppeldiaphragma
- Das Doppeldiaphragma ist für Medien geeignet, die Schwermetalle, Sulfide, Substanzen und organische Verbindungen enthalten
Spezifikation
BNC-Kabel | |
3 m | |
Redox-Elektrode |
Standard | |
0 bis 13 |