Learn More
Fisherbrand™ pH- und Redox-Elektrode für Montagehalterung
Wartungsfrei
107.06 CHF - 181.26 CHF
Produktcode | Marke | Sondentyp | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11886294
|
Fisherbrand™
|
pH-Elektrode | Standard |
107.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11846304
|
Fisherbrand™
|
Redox-Elektrode | Standard |
143.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754809
|
Fisherbrand™
|
Redox-Elektrode | Doppeldiaphragma |
181.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich als Standard- und Doppeldiaphragma
- Das Doppeldiaphragma ist für Medien geeignet, die Schwermetalle, Sulfide, Substanzen und organische Verbindungen enthalten
Spezifikation
BNC-Kabel | |
3 m |