Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285129525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
SMEK Plug Head | |
A-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel | |
-5 bis + 100 °C | |
12 mm |
Platinmembran | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
A 162 | |
120 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung > Connector Types: SMEK Plug Head
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur