Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung
Artikelnummer. 15125077 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
SMEK-Steckerkopf
Diaphragma:
Platin
Platinmembran
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15125077
Marke: SI Analytics™ 285130275
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN und 4 mm Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Diaphragma Platin
Material A-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm