Learn More
Novus Biologicals™ PGA5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18391039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18391039 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18391039 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00005222T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Ziel PGA5
Synonym EC 3.4.23, EC 3.4.23.1, pepsin A, pepsinogen 5, group I (pepsinogen A), pepsinogen A5, PGA3, PGA4
Gensymbol PGA5