Learn More
Kartell™ PFA-Rundkolben, 250ml, NS29/32, H=148mm, D=68mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Normschliff-Buchse
- Für Rotationsverdampfer und Destillation von Feinchemikalien
- Für den Einsatz unter Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12348 (Glas) |
| Farbe | Neutral |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rotationsverdampfer und Destillation von Feinchemikalien |
| Höhe (metrisch) | 147 mm |
| Flaschenhalstyp | 29/32 |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 88 mm |