Learn More
BRAND™ Messkolben, PLASTIBRAND, PFA, Kl. A, 10 ml, GL 18, mit Schraubkappe
Hergestellt aus Perfluoroalkoxy (PFA) und kalibriert für Volumenaufnahme (TC, Zoll). Autoklavierbar und einfach zu reinigen.
Marke:  BRAND™ 36238
243.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10642683
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • PFA-(Perfluoroalkoxy)-Aufbau
  • PFA-Schraubverschluss mit geformtem Dichtungsring
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Autoklavierbar und einfach zu reinigen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A
  • Konform mit DIN EN ISO 104.
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 104
100 ml
0.10 ml
Autoklavierbar
PFA
PFA
Messkolben
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Brochures
      Reference Materials
      Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ Messkolben, PLASTIBRAND, PFA, Kl. A, 10 ml, GL 18, mit Schraubkappe > Fassungsvermögen (metrisch) 100 ml