Learn More
Novus Biologicals™ PEX3 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-ID (Entrez) | 8504 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | DKFZp686N14184, FLJ13531, Peroxin-3, Peroxisomal assembly protein PEX3, peroxisomal biogenesis factor 3, transformation-related protein 18, TRG18 |
| Gensymbol | PEX3 |
| Protein | PEX3 |