Learn More
Novus Biologicals™ PEX10 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-ID (Entrez) | 5192 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | NALD, peroxin 10, Peroxin-10, peroxisomal biogenesis factor 10MGC1998, Peroxisome assembly protein 10, RING finger protein 69, RNF69peroxisome biogenesis factor 10 |
| Gensymbol | PEX10 |
| Forschungskategorie | Zinc Finger |
| Protein | PEX10 |